Merck
Z266043
Supelco
Aluminum multi-plate racks
For use with 10 cm × 10 cm plates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32110504
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For use with Latch-Lid developing chambers.
法的情報
Latch-Lid is a trademark of General Glassblowing, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)