Merck
Z266051
Supelco
PTFE multi-plate racks
For use with 20 cm × 20 cm plates
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥45,500
¥45,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥45,500
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NC.07
¥45,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For use with Latch-Lid developing chamber. Can accommodate up to six TLC plates.
法的情報
Latch-Lid is a trademark of General Glassblowing, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Christiane Mühle et al.
Journal of chromatography. A, 1481, 137-144 (2016-12-26)
As part of the sphingomyelin pathway, sphingomyelinases and ceramidases have attracted much attention in basic as well as clinical research. However, current assays still often rely on a radioactive substrate, extensive manual purification steps, and hazardous solvents for chromatographic analysis.