Merck
Z264407
Supelco
Hamilton® TLC syringes
1705, volume 50 μL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.),
coated tip
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥15,100
¥15,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥15,100
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
¥15,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
stainless steel needle (PTFE coated tip)
ニードルサイズ
22 ga
特徴
needle type fixed
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80950
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
50 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PTFE coats the final 3/4 in. of this 2 in. (51 mm) long cemented needle. This allows for more reproducible sample spotting on TLC plates.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)