Z263419
Wheaton straight-mouth bottles with cap, clear
capacity 32 oz (1000 mL), white polypropylene cap, vinyl flat liner
別名:
Wheaton bottles, bottles clear, clear bottles
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥25,000
¥25,000
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥25,000
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
¥25,000
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
キャップサイズ
89-400
ジョイント
Joints threaded neck (89-400)
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
with cap
包装
pkg of 12 ea
メーカー/製品名
WHEATON® W216907
キャパシティ
32 oz (1000 mL)
直径× H
95 mm × 170 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Walls allow for complete removal of contents.
アプリケーション
Ideal for soil sampling and environmental applications.
特徴および利点
- Wide mouth design is great for large solid samples
- Clear, USP Type III soda-lime glass
- Straight walls allow for complete removal of contents
- Ideal for soil sampling and environmental applications
- Available with caps attached or bulk packs without caps
- HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
- Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ