Merck
Z250198
Sigma-Aldrich
Wheaton wide-mouth bottle
amber soda-lime glass bottle, capacity 250 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 24 ea
別名:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
(PTFE faced LDPE liner)
amber soda-lime glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
wide-mouth bottle
ジョイント
Joints threaded neck (45-400)
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
with cap
with cap
包装
case of 24 ea
メーカー/製品名
WHEATON® W216948
キャパシティ
250 mL
直径× H
66 mm × 119 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)