Merck
Z261084
Sigma-Aldrich
Nalgene® PassPort IP2 bottles
Narrow-mouth, capacity 125 mL
別名:
nalgene bottle, nalgene bottles, nalgene hdpe
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 EA
¥6,279
¥6,279
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
12 EA
¥6,279
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
¥6,279
Check Cart for Availability
物質
high-density polyethylene
polypropylene cap
round translucent bottle
ジョイント
Joints threaded neck (24-415)
特徴
with cap
包装
pack of 12 (bottles)
メーカー/製品名
Nalgene® 2099-0004
ボトル 直径× H
51 mm × 101 mm
キャパシティ
125 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Bottles suitable for shipping. These bottles are in compliance with the new United Nations Performance-Oriented Packaging regulations for shipping. IP2 marking, material, volume, and registration notch molded into bottom of bottle. Leakproof. Evaluated at 15 psi.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
PassPort is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)