Merck
Z260479
Pall® Acrodisc® グラスファイバーシリンジフィルター
diam. 25 mm, pore size 1 μm (nominal)
別名:
グラスファイバーシリンジフィルター, シリンジフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
物質
glass fiber membrane (Acrodisc)
polypropylene housing
無菌性
non-sterile
包装
pack of 50
メーカー/製品名
Gelman 4523
直径
25 mm
容量
≤150 mL
ポアサイズ
1 μm (nominal)
フィッティング
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
適合性
suitable for (high throughput prefiltration of particulate-laden samples)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • GxF多層ガラス繊維プレフィルターで利用できます。標準のガラス繊維プレフィルターデバイスの2~4倍の濾過量が可能となり、極めて困難なサンプルの濾過を迅速かつ簡便にします。
  • 目詰まりを軽減します。流速および濾過量改善のため、単独または最終メンブレンフィルターと直列で使用します
  • ポリプロピレン製ハウジングとの幅広い化学的適合性を確保しています
用途:
  • 微粒子を含むサンプルのハイスループットプレフィルトレーションに適しています
  • 単独で、または別のアクロディスクシリンジフィルターと直列で使用できます
  • UV/VIS分光光度分析の妨げとなる微粒子を除去します
仕様:
  • 材質:濾材-ホウケイ酸ガラス繊維
  • 有効濾過面積:3.9 cm2
  • サンプル量:< 150 mL
  • インレット/アウトレット接続:メス型ルアーロックインレット、オス型スリップルアーアウトレット
  • 典型的なホールドアップボリューム(エアパージあり):< 125 μL
  • 最大動作温度:2.1バール(210 kPa、30 psi)で82℃(180℉)
  • 最大動作圧力:21~24℃(70~75℉)で4.1バール(410 kPa、60 psi)
  • 通常の水流量:1.0バール(100 kPa、15 psi)で795 mL/min
法的情報
Acrodisc is a registered trademark of Pall Corporation
Pall is a registered trademark of Pall Corporation