Merck
SLPBDZ5
Millipore
Millex® glass fiber syringe filter
pore size 1.0 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
別名:
1.0 μm glass fiber syringe filter, Millex-PB syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
物質
glass fiber membrane
high-density polyethylene housing
品質水準
認証
suitable for ISO 21675 2019
無菌性
non-sterile
製品種目
Millex®
特徴
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
メーカー/製品名
Millex®
パラメーター
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
テクニック
analytical sample preparation: suitable
prefiltration: suitable
H
21 mm
直径
25 mm
ろ過面積
3.9 cm2
容量
100 mL
ポアサイズ
1.0 μm
入力
sample type aqueous solution(s)
particle-laden solution(s)
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
輸送温度
ambient
詳細
Automation-Compatible, Non-Sterile Millex® Syringe Filters:
Designed to provide efficient filtration for dissolution and other automated sample preparation applications
Domed housing ensures reliable delivery of filters
Available in either bulk or delivery tubes for use with automated filter-changing systems
Available in 2 pack sizes:
SLBPDZ5NZ: 200 pack that is preassembled in 8 tubes of 25 each
SLPBDZ5NK: 1000 per pack, supplied in bulk format
Applications
Drug Dissolution Testing
Automated Sample Filtration
Clarification of Solutions Containing High Particle Level
Compliant with specifications in ISO method 21675:2019
規格
For general laboratory use only
法的情報
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
文書ライブラリにアクセスする
資料
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
フィルトレーション(ろ過)は、溶出試験において、溶出プロセスを終了して、HPLC分析用のサンプルを調製するために行われますこのページでは、溶出試験におけるフィルトレーション(ろ過)の重要性と親水性PTFE Millex®シリンジフィルターの有用性について説明します。
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.