Merck
Z259497
Sigma-Aldrich
Ace photochemical reactor vessel
Vessel only, capacity 250 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥102,000
¥102,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥102,000
About This Item
UNSPSCコード:
41103817
NACRES:
NC.25
¥102,000
Check Cart for Availability
メーカー/製品名
Ace Glass 786316
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Borosilicate glass. Complete unit includes vessel, sparger tube, 38 × 8 mm stirrer bar, threaded #7 nylon thermometer bushing, #50 bushing and 3 m of 4.8 mm I.D. FEP tubing.
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)