Merck
Z259551
Sigma-Aldrich
Ace photochemical immersion well
Quartz
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NC.25
メーカー/製品名
Ace Glass 787435
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Double-walled, with small diameter inner tube that extends down the annular space to insure flow of coolant from bottom of well upwards to outlet.
Compression seal inside reactor vessel allows adjustable height of well. Total length: 390 mm.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)