Merck
Z251127
Sigma-Aldrich
White anti-static disposable polystyrene pour boat
W × L × H 70 mm × 116 mm × 31 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 EA
¥21,340
¥21,340
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
250 EA
¥21,340
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.71
¥21,340
Check Cart for Availability
物質
oblong
polystyrene
包装
pack of 250 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
W × L × H
70 mm × 116 mm × 31 mm
ディッシュL × W
116 mm × 70 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)