Merck
Z249998
Sigma-Aldrich
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 32 oz (1000 mL), amber, black plastic cap, Poly-Seal® cone liner
別名:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 EA
¥19,600
¥19,600
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
12 EA
¥19,600
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
¥19,600
Check Cart for Availability
物質
amber bottle
black plastic cap
glass bottle
round bottle
ジョイント
Joints threaded neck (33-400)
特徴
with cap
包装
pkg of 12 ea
メーカー/製品名
WHEATON® W216853
キャパシティ
32 oz (1000 mL)
直径× H
94 mm × 206 mm
amber
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
様々なフタが付属するため便利です。ビンは、Wheaton「900」アンバーガラス製または「800」透明ソーダ石灰フリントガラス製です。キャップの形式は以下のとおりです。
  • PTFEまたはポリビニルライナー付き白色PPキャップ
  • Poly-Seal® PEコーンライナー付き黒色プラスチックキャップ
特徴および利点
  • Manufactured from amber, USP Type III soda-lime glass
  • The amber glass protects the contents from UV light
  • Polypropylene caps with choice of liners
法的情報
Poly-Seal is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)