物質
amber bottle
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
ジョイント
Joints threaded neck (33-400)
特徴
with cap
包装
pkg of 12 ea
メーカー/製品名
WHEATON® W216841
キャパシティ
32 oz (1,000 mL)
直径× H
94 mm × 206 mm
色
amber
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
様々なフタが付属するため便利です。ビンは、Wheaton「900」アンバーガラス製または「800」透明ソーダ石灰フリントガラス製です。キャップの形式は以下のとおりです。
- PTFEまたはポリビニルライナー付き白色PPキャップ
- Poly-Seal® PEコーンライナー付き黒色プラスチックキャップ
特徴および利点
• Manufactured from amber, USP Type III soda-lime glass• The amber glass protects the contents from UV light• Polypropylene caps with choice of liners
法的情報
Poly-Seal is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.