Merck
Z247545
Coors evaporating dishes
capacity 35 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
物質
circles
porcelain
無菌性
non-sterile
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
Coorstek 66196
H
24 mm
キャパシティ
35 mL
ディッシュ直径
60 mm
上部外径
60 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
陶器、へり付きリムを除く内側と外側に釉薬がかかっています。最高使用温度:1,150°C。真空での使用上限温度:1,300°C。
法的情報
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)