Merck
Z247588
Coors evaporating dishes
capacity 140 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥23,400
¥23,400
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥23,400
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.43
¥23,400
Check Cart for Availability
物質
circles
porcelain
認証
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
無菌性
non-sterile
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
Coorstek 66200
H
42 mm
キャパシティ
140 mL
ディッシュ直径
94 mm
上部外径
94 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
陶器、へり付きリムを除く内側と外側に釉薬がかかっています。最高使用温度:1,150°C。真空での使用上限温度:1,300°C。
法的情報
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.