Merck
Z232653
Duran® filtering flask
capacity 100 mL
別名:
円錐フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
ジョイント
joint ST/NS neckI.D. 24 mm
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1
case of 10
メーカー/製品名
DURAN® 212012409
利用可能性
not available in USA and Canada
H
100 mm
キャパシティ
100 mL
フラスコ外径
65 mm
ホースバーブ直径
11 mm , for tube connection
ネック内径
24 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For vacuum filtrations, with glass hose connector. Erlenmeyer shape. Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal resistance. Meets ISO 6556 standard.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)