Merck
Z177725
Scienceware® microsample tube rack
Holds 120 x 12 mm tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥26,080
¥26,080
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥26,080
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.35
¥26,080
Check Cart for Availability
物質
polystyrene
特徴
Holds 120 x 12 mm tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H18907-0000
L × W × H
40.6 cm (40.6 in.) × 14.3 cm (5⁵/₈ in.) × 5.7 cm (2¹/₄ in.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
High-impact PS. Light gray, molded, two-piece construction. Lower part is tray for water or crushed ice; upper section has hole pattern for sample tubes; stackable.
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)