Merck
Z231401
防爆シールド
H 36 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥138,200
¥138,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥138,200
About This Item
UNSPSCコード:
46181702
NACRES:
NB.35
¥138,200
Check Cart for Availability
物質
transparent acrylic
包装
pkg of (packaged in one carton)
H
36 in.
914 mm
W × D
19 1/2 in. × 6 1/2 in.
厚さ
3/8 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
高い衝撃吸収性。 安定性と、正面と両側を保護するため三面構造としています。
理想的な観察用バリア。作業者または技術者を飛沫、飛来物、および1 Mevのベータ線から保護しつつ、3/8"シールドの後方で作業を行うことができます。シールドには、正面部分および2つの45°の角を有する継ぎ目のない一体型アクリル製バリアが含まれています。
土台は耐薬品性の天然ポリプロピレン製であり、土台/プラットフォームは約20" x 20" x厚さ1/2"です。土台の下側には、4つのゴム製の足があります(四隅に1つずつ)。このゴム製の足は机の天板をクッションで保護します。すべての部品は穴あけ済みであり、すぐに組立て可能です。ステンレス製機械ねじおよび戻り止めナットも含まれています。
組立てには、プラスドライバーおよび小型のモンキーレンチが必要です。本製品は飛散が発生しうるところで使用するため、間接ベントフェイスカバーゴーグルが含まれています
OSHA CFR Part1910.1030準拠に適します。
アプリケーション
本製品は、飛沫または飛散からバリアの手前にいる人をある程度保護するための「エンジニアリングコントロール」すなわちバリアとして働くよう設計されています。このシールドは、「爆発性」の事故から保護することはまったくできません
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)