Merck
Z202789
Sigma-Aldrich
Aldrich®アジャスタブルラピッドパージバルブ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥112,000
¥112,000
出荷予定日2025年4月27日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥112,000
About This Item
UNSPSCコード:
40141600
NACRES:
NB.79
¥112,000
出荷予定日2025年4月27日
関連するカテゴリー
詳細
Designed for mounting anywhere in a vacuum system. Use for purging evacuated apparatus with inert gas. Two-piece PTFE plug with Viton® O-ring and SS spring is adjustable for pressures of 5 to 35 psi.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Nalgene® stopcock 3-way, bore size 4 mm
Z286478
Nalgene® stopcock