Merck
Z178470
Tubing connectors
L 90 mm, Straight
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 EA
¥7,712
¥7,712
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
12 EA
¥7,712
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
¥7,712
Check Cart for Availability
特徴
for tubing i.d. 5/16 ‑ 9/16 in.
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F19655-0000
L
90 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
「5イン1」はチューブの5つのサイズに適合し、両側に同じサイズのチューブを接続するか、その範囲内のあらゆる組み合わせに対するレデューサーとして機能します。流れを妨げないために不要な長さを切り落とすと、内径がノッチのサイズとともに広がります。成型したPP製コネクターは121°C(250°F)で蒸気オートクレーブ可能です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)