Merck
Z215244
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 650 mm, blade diam. 100 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥20,930
¥20,930
出荷予定日2025年4月22日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥20,930
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
NACRES:
NB.72
¥20,930
出荷予定日2025年4月22日
メーカー/製品名
Cowie
L
650 mm
ブレードの直径
100 mm
シャフト直径
9.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)