Merck
Z214671
Sigma-Aldrich
Ace five-neck round-bottom flask
capacity 5,000 mL, center joint: ST/NS 29/42
別名:
丸底フラスコ, 平底フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥93,820
¥93,820
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥93,820
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
¥93,820
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass
five-neck vertical
round bottom flask
ジョイント
center joint: ST/NS29/42
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Ace Glass 6957-52
キャパシティ
5,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With female joints. All five necks are in vertical position. Side necks are 24/40 and are 90° apart.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)