Merck
Z207187
Sigma-Aldrich
Broken-glass disposal boxes
Benchtop
別名:
benchtop waste glass box, laboratory waste glass box
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
6 EA
¥17,530
¥17,530
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
6 EA
¥17,530
About This Item
UNSPSCコード:
41123300
NACRES:
NB.35
¥17,530
Check Cart for Availability
物質
cardboard
特徴
Holds broken glass
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F24653-0002
利用可能性
not available in EU
W × L × H
8 in. × 8 in. × 10 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corrugated cardboard receptacle supplied with 2 mil PE bag. When full, safety cap is pulled into place and entire unit is ready for disposal. Printed in four languages (English, French, Spanish, and German). Shipped flat.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)