Merck
SYNS620012
Synthware 180 degree high vacuum valve with protected o-rings
size 0-12 mm
別名:
Synthware S620012
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥18,150
¥18,150
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥18,150
About This Item
UNSPSCコード:
40161501
NACRES:
NB.51
¥18,150
Check Cart for Availability
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware S620012
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With two 9 mm O.D. sidearms sealed to the barrel at a 180°angle to one another. Viton® O-ring on PTFE shaft are protected with precision PTFE wipers. The plug has a machined-in integral PTFE tip O-ring to make the primary seal. This design provides for an excellent vacuum tight seal without exposing any material other than PTFE to chemicals.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)