Merck
Z201022
Sigma-Aldrich
Spilfyter® chemical classifier
pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥22,807
¥22,807
単価¥30,410割引25%
出荷予定日2025年3月19日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥22,807
About This Item
UNSPSCコード:
47131905
NACRES:
NB.35
¥22,807
単価¥30,410割引25%
出荷予定日2025年3月19日
包装
pkg of 1 ea
詳細
Quickly distinguish unknown spilled or stored chemicals. Classifier consists of a test strip with various positioned color indicators that are sensitive to different chemical classes (e.g., pH, oxidizers, fluorides, organics, and chlorides). Strips are sealed against premature exposure by a protective film.
Each kit includes six classifiers, 120 ft PP string, and a laminated color-identification chart. Shipped in an airtight tube.
法的情報
Spilfyter is a registered trademark of National Packaging Services Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
漏出処理製品