Merck
Z170062
Sigma-Aldrich
Economical neoprene dry-box gloves
size 9, port size 8 in.
別名:
Neoprene Dry-Box Gloves
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PAIR
¥31,860
¥31,860
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PAIR
¥31,860
About This Item
UNSPSCコード:
46181504
NACRES:
NB.35
¥31,860
Check Cart for Availability
物質
neoprene
サイズ
9
無菌性
non-sterile
特徴
latex free
powder-free
reusable
包装
pkg of 1 pair
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
パラメーター
3000 psi tensile strength (approx)
L × 厚み
27 in. × 0.015 in.
ポートサイズ
8 in.
black
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Neoprene bonded sleeve and glove.
General purpose elastomer. Resists moderate chemicals and acids, ozone, oils, fats, greases, many oils and solvents. Attacked by strong oxidizing acids, esters, ketones, chlorinated aromatic and nitro hydrocarbons.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)