Merck
Z180076
Supelco
Ace large chromatography column
I.D. × L 50 mm × 600 mm, capacity 1.18 L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
NACRES:
SB.52
グレード
for chromatography
メーカー/製品名
Ace Glass 582055
テクニック
LPLC: suitable
内径 × L
50 mm × 600 mm
キャパシティ
1.18 L
適合性
suitable for chromatography
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rugged borosilicate glass column with #50 internal Ace-Threds on ends to which a wide variety of upper and lower adapters can be fitted. Suitable for ion-exchange or activated-carbon work. Order column adapters separately.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)