Merck
Z177601
Sigma-Aldrich
ブフナー漏斗用Scienceware®ろ紙
for 24 in. I.D.
別名:
Filter Paper Discs
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥49,690
¥49,690
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥49,690
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.43
¥49,690
Check Cart for Availability
物質
cellulose membrane
無菌性
non-sterile
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H14632-0024
パラメーター
90 mL/min speed
直径
24 in.
ポアサイズ
3 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
素早いろ過に便利な卓上用ブフナー漏斗この紙はセルロース製で表面は粗いちりめん状です。
  • 濡れた状態での破裂強度は68 KPaを超えます
  • 重量:1平方メートルあたり100 g
  • 厚さ:0.30 mm
  • 流速:90 mL/分
  • 粒子保持:3ミクロン
Scienceware® filter paper discs are heavy bond grade filter paper discs that are specifically sized to fit Table-Top Buchner funnels.
アプリケーション
Scienceware® filter paper discs for Buchner funnels have been used to filter the extract to prepare solubles from shredded, steam-exploded pine particles (SSPP).
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)