物質
cellulose membrane
無菌性
non-sterile
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H14632-0010
パラメーター
90 mL/min speed
直径
10.25 in.
ポアサイズ
3 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
素早いろ過に便利な卓上用ブフナー漏斗この紙はセルロース製で表面は粗いちりめん状です。
- 濡れた状態での破裂強度は68 KPaを超えます
- 重量:1平方メートルあたり100 g
- 厚さ:0.30 mm
- 流速:90 mL/分
- 粒子保持:3ミクロン
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP