Merck
Z420034
Scienceware® polypropylene powder funnel
top I.D. 100 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H14660-0100
ステムL
25 mm
ステム外径
21 mm
上部I.D.
100 mm
上部外径
105 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
60°の角度を持つじょうごです。平行ステムによって粉体の架橋現象が最小化されます。121°C(250°F)で蒸気オートクレーブ可能。
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2