Merck
Z177407
Scienceware® polypropylene scoops
capacity 22 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 EA
¥2,701
¥2,701
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
12 EA
¥2,701
About This Item
UNSPSCコード:
41122403
NACRES:
NB.35
¥2,701
Check Cart for Availability
メーカー/製品名
Bel-Art F367470000
ボウルのサイズ
60 mm × 29 mm × 25 mm
キャパシティ
22 mL
ハンドルサイズ
35 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Molded, natural color.
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
1–2/2 質問  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  2. Do the Scienceware® brand polypropylene products contain any leachable material?
    1 回答
    1. Although Bel-Art does not specifically test their Scienceware® brand polypropylene products, they have no evidence of any problems with leachable material in the polypropylene.