Merck
BR139125
BRAND® scoop
volume 250 mL, L 350 mm
別名:
Scoops
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
6 EA
¥6,794
¥6,794
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
6 EA
¥6,794
About This Item
UNSPSCコード:
41122403
NACRES:
NB.35
¥6,794
Check Cart for Availability
物質
polypropylene
white
メーカー/製品名
BRAND 139125
L
350 mm
容量
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The BRAND® Scoop is made from high-quality polypropylene (PP) and features a clean white color, making it suitable for a variety of laboratory and industrial applications. Designed for efficient handling and transfer of powders, granules, and other materials, this scoop offers excellent durability and chemical resistance. Its ergonomic design ensures comfortable use, allowing for precise scooping and pouring.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)