Merck
Z748110
グローブボックスポート用クランプリング
port O.D. 8 in.
別名:
humidity chambers clips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
42132201
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 1 ea (1 ring per bag)
メーカー/製品名
Bel-Art H50025-0320
ポート外径
8 in.
詳細
Compatible with Scienceware Economy (T50024-series) and sidENTRY Glove Boxes.
  • Ring is adjustable
  • Secures glove firmly to glove box