Merck
Z187348
Sigma-Aldrich
One-piece dry-box gloves and sleeves
black butyl rubber, thickness 15 mil (0.015 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PAIR
¥80,830
¥80,830
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PAIR
¥80,830
About This Item
UNSPSCコード:
46181504
NACRES:
NB.35
¥80,830
Check Cart for Availability
物質
black butyl rubber
black gloves
サイズ
9 3/4
無菌性
non-sterile
特徴
latex free
powder-free
reusable
包装
pkg of 1 pair
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
L
32 in.
手のサイズ
9 3/4 , circumference, measured around the widest part of the hand
ポートサイズ
8 in.
厚さ
15 mil (0.015 in.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 水蒸気、気体、および有毒な流体に対して最高の不透過性を有するブチル
  • 摩擦、酸化化学物質、オゾン、およびUVに強いHypalon®
法的情報
Hypalon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. Are these gloves ambidextrous or left/right?
    1 回答
    1. These gloves are not ambidextrous. This product includes a glove specific to each hand.
      役に立ちましたか?
  2. Please can you tell me what "glove Port diameter" these gloves will fit onto? Is it 8 inches or 10 inches? Thank you.
    1 回答
    1. These gloves fit an 8 inch port size.