Merck
Z169412
Supelco
Spectroline® E-Series lamp bulb
shortwave, output4 W
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥10,300
¥10,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥10,300
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NC.07
¥10,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
出力
4 W
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Spectroline E-Series lamp bulb was used for illumination of trans-bis(trimethylammoniumhexyloxy)azobenzene dibromide solution to produce solution of its cis isomer[1].
法的情報
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Photocrosslinkable modified vegetable oil based resin for wood surface coating application
Mahendran, Arunjunai Raj, et al.
Progress in Organic Coatings, 74, 697-704 (2012)
F Pierce Hubbard et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 23(9), 4819-4829 (2007-03-27)
We report light and small-angle neutron scattering measurements that characterize microstructures formed in aqueous surfactant solutions (up to 1.0 wt % surfactant) containing mixtures of sodium dodecyl sulfate (SDS) and the light-sensitive bolaform surfactant, bis(trimethylammoniumhexyloxy)azobenzene dibromide (BTHA) as a function