Merck
Z154490
Sigma-Aldrich
Ace 攪拌棒(polished)
diam. × L 19 mm × 1200 mm, with button
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.72
物質
glass
特徴
for flask size 50 ‑ 72 L
メーカー/製品名
Ace Glass D107750
直径× L
19 mm × 1200 mm