Merck
Z105732
PTFE stirrer blade
fits shaft o.d., 10 mm (with button), W 108 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.72
物質
PTFE
特徴
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 2,000 ‑ 3,000 mL
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37972-0000
W
108 mm