Merck
Z125911
Sigma-Aldrich
Ace Trubore® stirrer bearing
fits shaft o.d., 10 mm, joint: ST/NS 24/40
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥19,800
¥19,800
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥19,800
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.72
¥19,800
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS24/40
特徴
fits shaft o.d. 10 mm
lubricant cap: no
メーカー/製品名
Ace Glass 803810
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • 交換可能なベアリングとシャフト
  • 潤滑剤なしで100 rpm未満の速度で動作させたとき、1 mm Hgの絶対圧に対して低い漏れ率
  • 一定時間であれば潤滑剤なしで最高500 rpmで動作
  • 潤滑剤ありで最大2,000 rpmで動作
上部の潤滑剤ウェルは、長時間の動作に十分なStir-Lube潤滑剤を保持します。潤滑剤ありで推奨される最高の撹拌速度は1,500 rpmです。
法的情報
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)