Merck
Z126020
Sigma-Aldrich
Ace precision-ground shaft
diam. × L 10 mm × 580 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥11,440
¥11,440
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥11,440
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.72
¥11,440
Check Cart for Availability
物質
glass
詳細
With button
特徴
for flask size 3,000 ‑ 5,000 mL
メーカー/製品名
Ace Glass 806802
直径× L
10 mm × 580 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)