Merck
Z116904
PP/PEシリンジ(交換ニードル付き)
capacity 5 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122000
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
特徴
graduated 0.2 mL
メーカー/製品名
Fortuna Graf
キャパシティ
5 mL
ニードルゲージ×L
21 × 1 1/2 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シリンジの強固なPEプランジャ-は、わずかにサイズが大きくいため、セミフレキシブルなPPバレルの内壁との気密性が高く、かつ、非常にスム-ズに吸引できます。シリンジにはルア-チップが付いており、SSニ-ドルには全てPPルア-ハブが付いています。ニ-ドルとシリンジは滅菌済みで、個別に包装されており、汚染源となる潤滑剤は使用されていません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1