Z114049
別名:
Wheaton Glass Serum Vial
Z114049-12EA
¥5,290
1 of 10
Supelco
Z166065
ゴム栓
Sigma-Aldrich
Z114014
Wheaton ガラス製血清ボトル
33110-U
Vials, crimp top, serum bottle
27016
アルミニウムクリンプシール(セプタムなし)、銀アルミニウム
Z114006
Z113999
27232
ストッパー
27235-U
Z113980
DWK223748
WHEATON® Type I crimp top serum bottle
borosilicate glass bottle
USP Type I
autoclavableclosure type crimp top vial
20 mm
30 mL
37 mm × 63 mm
amber
opening for 20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
removable center
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 8
29104-U
バイアル、スクリュートップ、2 mL標準口径、密閉容器付き、コンビニエンスパック、未組み立て
Z114146
Wheaton製穴なしシール(中心部着脱可能)
Z114065
33143
23232
保存用褐色ボトル
27234