Merck
Z114006
Sigma-Aldrich
Wheaton ガラス製血清ボトル
volume 100 mL, clear, O.D. 20 mm, diam. × H 52 mm × 95 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 EA
¥8,830
144 EA
¥82,400
¥8,830
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
12 EA
¥8,830
144 EA
¥82,400
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
¥8,830
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
borosilicate glass bottle
詳細
USP Type I
特徴
autoclavable
closure type crimp top vial
外径
20 mm
キャパシティ
100 mL
直径× H
52 mm × 95 mm
容量
100 mL
clear
フィッティング
opening for 20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)