Z112143
1 of 10
Sigma-Aldrich
203033
ヨウ化セシウム
Z123633
ラウンドクリスタルウィンドウ
W266523
L-メントール
383805
1,4,8,11,15,18,22,25-オクタブトキシ-29H,31H-フタロシアニン
W266590
M2772
メントール
Supelco
63660
(−)-メントール
224464
(1S,2R,5S)-(+)-メントール
202134
805874
n-ブチルアンモニウムヨージド
Irtran-2
pkg of (contains 1 window)
IR spectroscopy: suitable
32 mm × 2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.