Merck
Z105902
Sigma-Aldrich
Cyanoacrylate adhesives
High-viscosity
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
31201600
NACRES:
NB.35
詳細
Ethyl Cyanoacrylate
粘度
1300-1700 cP
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 迅速に硬化
  • 化学薬品耐性
  • 1オンスボトルで提供
  • 高強度
  • 同種材料でも異種材料でも接着
  • 温度範囲:-80~180°C
Greatest gap filling; allows repositioning after assembly.
物性
Shear Strength: 1800psi
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z105902-BULK:
Z105902-1EA:4548174017173
文書ライブラリにアクセスする
Natta Wiriyakun et al.
Scientific reports, 6, 39115-39115 (2016-12-14)
Limitations of achieving highly sensitive and stable surface-enhanced Raman scattering (SERS) substrate greatly concern the suitable method for fabrication of large-area plasmonic nanostructures. Herein we report a simple approach using template-based synthesis to create a highly ordered two-dimensional array of