Merck
Z104493
Sigma-Aldrich
Spinbar® magnetic stir bar
PTFE-coated, octagonal, size 1 in. × 5/16 in., white
別名:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥2,330
¥2,330
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥2,330
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
NACRES:
NB.72
¥2,330
Check Cart for Availability
物質
PTFE-coated
octagonal
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37110-0001
L
25.4 mm
直径
8 mm
サイズ
1 in. × 5/16 in.
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • Spinbar® magnetic stir bar is used in conjunction with a magnetic stirring plate for uniform, consistent, and thorough mixing of chemical solutions.
  • Alnico magnet encapsulated in durable and inert FDA grade polytetrafluoroethylene (PTFE) low friction coating.
  • Multi-faceted-shaped bars provide a greater surface area and added turbulence for more vigorous, thorough mixing.
  • Autoclave safe.
Leakproof, seamless, polished, and contains a permanent Alnico V magnet. Egg-shape bar is designed especially for use in round-bottom vessels.
法的情報
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)