Merck
Z101680
Sigma-Aldrich
Quantofix® 過酸化物試験スティック
range of application 1-100 mg/L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41113034
NACRES:
NB.35
詳細
semi-quantitative
特定アナライト
hydrogen peroxide
反応適合性
reaction type: Redox Reactions
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Macherey-Nagel
range of application measuring range
1-100 mg/L
検出方法
colorimetric
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
半定量測定用浸して読み取るだけの迅速な操作。シールされた試験紙の付いたプラスチックスティックが含まれます。試験紙を、プラスチックボックス上のカラースケールの同一サイズ部分と比較してください。サイズ:6 × 95 × 0.2 mm。色は白色から青色に変化します。
水性溶液が必要です。
アプリケーション法:
必要な数のスティックのみを取り出し、容器は使用後速やかに再封してください。試験紙部分には触れないでください。試験スティックを試験溶液に短時間(約 1 秒間)浸してください。5 秒後に試験紙部位をカラースケールと比較します。
過酸化水素が存在すると試験紙が青色になります。QUANTOFIX®-Peroxide 試験スティックは、過酢酸および他の有機および無機ヒドロペルオキシドの検出にも使用できます。有機溶媒中のヒドロペルオキシドの試験を行う場合には、溶媒の蒸発後に1適の水を試験部分に添加します。
妨害:
2~9 の pH 範囲では、検出精度は試験溶液の pH に依存しません。強酸性溶液は酢酸ナトリウムで緩衝させ、アルカリ溶液はクエン酸で pH を約 5~7 に調整してください。強酸化剤によってのみ偽陽性結果が生じる可能性があります。
保存:
スティックは直射日光および湿気を避けて保存してください。未開封のパックは冷蔵保存してください(+2~+8°C)。開封後のパック:容器は冷暗所に保存してください。
法的情報
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1