Merck
WHA3017621
Whatman® セルロース クロマトグラフィー用ペーパー
17-chr, W × L 2.5 cm × 30 m
別名:
Z753580
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115727
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
cellulose membrane
roll
グレード
for chromatography
無菌性
non-sterile
特徴
17-chr
包装
pk of 1
メーカー/製品名
Whatman 3017-621
Whatman Article No. 28419231 (US reference)
パラメーター
190 mm/30 min flow rate
2.6 cm/hr speed
W × L
2.5 cm × 30 m
適合性
suitable for chromatography
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Whatman Grade 17 Chr Cellulose Chromatography Papers are highly absorbent cellulose papers for preparative paper chromatography, Western blotting & nucleic acid blotting. Thick cellulose chromatography paper with uniform wicking and capillary action.
Manufactured and tested specifically for preparative paper chromatography. Whatman Grade 17 Chr Cellulose Chromatography Papers are pure cellulose. Our cellulose is produced entirely from the highest quality cotton linters, with no additives of any kind. They are available in a wide variety of sizes - in both sheets and rolls.
特徴および利点
  • Wicking capability and uniformity of capillary action: important in chemical separations
  • Durable: suitable for heavy loadings
  • Flow rate: allows for very high flow rates (190 mm/30 min)
  • Widely used: in both protein and nucleic acid blotting
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Susana Campuzano et al.
Applied and environmental microbiology, 75(18), 5972-5980 (2009-07-28)
A Streptococcus mitis genomic DNA fragment carrying the SMT1224 gene encoding a putative beta-galactosidase was identified, cloned, and expressed in Escherichia coli. This gene encodes a protein 2,411 amino acids long with a predicted molecular mass of 268 kDa. The