Merck
WHA110637
Whatman® polycarbonate Nuclepore AOX filter discs 0.4 μm pore size
hydrophilic, track-etched, AOX analysis, 100 ea, 25 mm diam
別名:
Z699993, ニュークリポア
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
製品名
Whatman® Nuclepore Track-Etched 膜, diam. 25 mm, pore size 0.4 μm, polycarbonate - AOX
物質
polycarbonate - AOX
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Whatman 110637
Whatman Article No. 28417596 (US reference)
直径
25 mm
ポアサイズ
0.4 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Epifluorescence microscopy
  • Environmental analysis
  • Cell biologyEPA testing
  • Fuel testing
  • Bioassays
  • Parasitology
  • Air analysis
  • Water microbiology
特徴および利点
  • High chemical resistance and thermal stability for a wide range of samples
  • Low, consistent ash levels and low tare weights
  • Compatible with ISO 9562 guidelines for determining adsorbable organically bound halogens
  • Smooth flat surface increases particle visibility
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Nuclepore is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)