Merck
AP3212450
Millipore
PETメンブレンフィルター
Millipore, filter diam. 124 mm, hydrophilic
別名:
布製メッシュスペーサーダクロン、124 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
PET membrane
plain filter
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
直径
124 mm
フィルタ直径
124 mm
輸送温度
ambient
詳細
フィルターコード:AP32
フィルタータイプ: ネットフィルター
アプリケーション
  • 複数のろ過ステップの併用
  • 上流・下流フィルターの目詰まり防止