Merck
WHA10444830
Whatman® multiple vacuum filtration device
6-place, AS600/3, stainless steel, capacity 500 mL, 47/50, support screen
別名:
Z751014
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
stainless steel
stainless steel housing
特徴
47/50, support screen
包装
pk of 1
メーカー/製品名
Whatman 10444830
Whatman Article No. 28415597 (US reference)
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • The stainless steel manifold is fitted for three or six filtration units.
  • The apparatus can be autoclaved and sterilized by dry heat at up to 180°C.
  • Suitable only for vacuum operation. *If flushing tubes are used, do not exceed 1.3 bar (300 mbar over-pressure).
  • Applications includes: Microbiology quality control, residue analyses, serial filtration carried out rapidly and easily with a common drainage outlet.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)